Description
SiC beheizte Kammeröfen bis 1600°CFreistrahlende SiC-Heizstäbe als Doppelspiralen an den Seitenwänden haben enorme Leistungsreserven. Die Leistung wird, für eine lange Lebensdauer der Heizelemente, elektronisch begrenzt. Der mikroprozessorgesteuerte PID-Regler mit Solid State Relais ermöglicht eine exakte Regelung der Temperatur. Auf Wunsch stehen mehrere Programmregler zur Verfügung. Zwei unterschiedliche Arten von Isolierung werden verwendet: Schamottesteine um die Kammeröffnung herum sowie eine robuste Keramikbodenplatte sind kombiniert mit leichten Faserplatten, die ein energiesparendes, schnelles Aufheizen ermöglichen. Der Aufbau mit einem Doppelgehäuse sorgt durch normale Luftkonvektion für eine kühle Aussenwand.
Typ: RHF 14/8
Temp. max.: 1400 °C
Leistung: 8,0 kW
Volumen: 7,8L
B/T/H Innen: 170/270/170mm
B/T/H Aussen: 505/675/705mm
Specifications
8 L | |
Kammerofen | |
508 mm | |
704,85 mm | |
673,1 mm | |
208/240 V |
1400 °C | |
10,75 x 6,75 x 6,75 in. | |
171,45 mm | |
171,45 mm | |
208/240 V 8 kW | |
8 kw |