Läs mer
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Probenschleifen
Produktkod. 10555615 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volumen (metrisch):
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
50 μl
100 μl
200 μl
500 μl
1 ml
5 ml
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rheodyne Injektormodell 8125
Rheodyne Injektormodelle 7010/7125
Rheodyne Injektormodelle 7725/7725i
Rheodyne Injektormodelle 9010/9725
Rheodyne Injektormodelle 9725/9725i
Innendurchmesser (metrisch):
0,18 mm
0,20 mm
0,25 mm
0,30 mm
0,51 mm
0,76 mm
0,8 mm, 0,5 mm und 0,2 mm
1,0 mm
Förpackningsstorlek:
1 Stück
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10555615
Brand: Thermo Scientific™ 9055022
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Thermo Scientific™ Rheodyne Probenschleifen sind vorgesehen für Rheodyne-Probeninjektoren aus Edelstahl oder biokompatiblem PEEK.
Thermo Scientific™ Rheodyne Probenschleifen sind vorgesehen für Rheodyne-Probeninjektoren aus Edelstahl oder biokompatiblem PEEK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Probenschleife
Beschreibung Für Rheodyne 9725/9725 i; 20 µl; Innendurchmesser 0,25 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Rheodyne Injektormodelle 9725/9725i
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,010 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Volumen (metrisch) 20 μl
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.