Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Probenschleifen
Artikelnummer. 10465173 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
50 μl
100 μl
200 μl
500 μl
1 ml
5 ml
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rheodyne Injektormodell 8125
Rheodyne Injektormodelle 7010/7125
Rheodyne Injektormodelle 7725/7725i
Rheodyne Injektormodelle 9010/9725
Rheodyne Injektormodelle 9725/9725i
Innendurchmesser (metrisch):
0,18 mm
0,20 mm
0,25 mm
0,30 mm
0,51 mm
0,76 mm
0,8 mm, 0,5 mm und 0,2 mm
1,0 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10465173 5 ml Rheodyne Injektormodelle 7010/7125 1,0 mm 1 Stück
10455163 5 μl Rheodyne Injektormodelle 7010/7125 0,18 mm 1 Stück
10621334 10 μl Rheodyne Injektormodelle 7010/7125 0,30 mm 1 Stück
10100563 100 μl Rheodyne Injektormodelle 7010/7125 0,51 mm 1 Stück
10776524 200 μl Rheodyne Injektormodelle 7010/7125 0,76 mm 1 Stück
10682864 500 μl Rheodyne Injektormodelle 7010/7125 0,76 mm -
10344473 2 μl Rheodyne Injektormodelle 9725/9725i 0,8 mm, 0,5 mm und 0,2 mm 1 Stück
10794794 5 μl Rheodyne Injektormodelle 7725/7725i 0,18 mm 1 Stück
10766714 10 μl Rheodyne Injektormodelle 7725/7725i 0,30 mm 1 Stück
10466113 20 μl Rheodyne Injektormodelle 7725/7725i 0,30 mm 1 Stück
10620184 50 μl Rheodyne Injektormodelle 7725/7725i 0,51 mm 1 Stück
10408104 5 μl Rheodyne Injektormodell 8125 0,20 mm 1 Stück
10678715 10 μl Rheodyne Injektormodell 8125 0,20 mm -
10575625 20 μl Rheodyne Injektormodell 8125 0,25 mm 1 Stück
10147854 50 μl Rheodyne Injektormodell 8125 0,30 mm 1 Stück
10269364 5 μl Rheodyne Injektormodelle 9725/9725i 0,18 mm -
10219324 10 μl Rheodyne Injektormodelle 9725/9725i 0,25 mm 1 Stück
10555615 20 μl Rheodyne Injektormodelle 9725/9725i 0,25 mm -
10311255 50 μl Rheodyne Injektormodelle 9725/9725i 0,51 mm -
10229414 100 μl Rheodyne Injektormodelle 9010/9725 0,51 mm 1 Stück
10651396 200 μl Rheodyne Injektormodelle 9010/9725 0,51 mm 1 Stück
10774057 500 μl Rheodyne Injektormodelle 9010/9725 0,76 mm 1 Stück
10321255 1 ml Rheodyne Injektormodelle 9010/9725 0,76 mm 1 Stück
10600636 5 ml Rheodyne Injektormodelle 9010/9725 0,76 mm 1 Stück
10582075 50 μl Rheodyne Injektormodelle 7010/7125 0,51 mm 1 Stück
25 options
Artikelnummer. 10465173
Marke: Thermo Scientific™ 7029
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Thermo Scientific™ Rheodyne Probenschleifen sind vorgesehen für Rheodyne-Probeninjektoren aus Edelstahl oder biokompatiblem PEEK.
Thermo Scientific™ Rheodyne Probenschleifen sind vorgesehen für Rheodyne-Probeninjektoren aus Edelstahl oder biokompatiblem PEEK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Probenschleife
Beschreibung Für Rheodyne 7010/7125; 5 ml; 1,0 mm Innendurchmesser
Zur Verwendung mit (Geräte) Rheodyne Injektormodelle 7010/7125
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,039 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1,0 mm
Volumen (metrisch) 5 ml
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.