Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Probenschleifen
Artikelnummer. 10321255 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
50 μl
100 μl
200 μl
500 μl
1 ml
5 ml
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rheodyne Injektormodell 8125
Rheodyne Injektormodelle 7010/7125
Rheodyne Injektormodelle 7725/7725i
Rheodyne Injektormodelle 9010/9725
Rheodyne Injektormodelle 9725/9725i
Innendurchmesser (metrisch):
0,18 mm
0,20 mm
0,25 mm
0,30 mm
0,51 mm
0,76 mm
0,8 mm, 0,5 mm und 0,2 mm
1,0 mm
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 10321255
Brand: Thermo Scientific™ 9055027
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Thermo Scientific™ Rheodyne Probenschleifen sind vorgesehen für Rheodyne-Probeninjektoren aus Edelstahl oder biokompatiblem PEEK.
Thermo Scientific™ Rheodyne Probenschleifen sind vorgesehen für Rheodyne-Probeninjektoren aus Edelstahl oder biokompatiblem PEEK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Probenschleife
Beschreibung Für Rheodyne 9010/9725; 1 ml; 0,76 mm Innendurchmesser
Zur Verwendung mit (Geräte) Rheodyne Injektormodelle 9010/9725
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,030 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,76 mm
Volumen (metrisch) 1 ml
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.