Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Ersatzrotordichtungen für Injektoren
Artikelnummer. p-4522312 Shop alle Thermo Scientific produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rheodyne 9010
Rheodyne 9125
Rheodyne Injektormodell 7030
Rheodyne Injektormodell 8125
Rheodyne Injektormodelle 3725/3725i/3725-038/3725i-038
Rheodyne Injektormodelle 7000/7010/7040
Rheodyne Injektormodelle 7000/7010/7040/7067
Rheodyne Injektormodelle 7060/7066
Rheodyne Injektormodelle 7060/7066/9060
Rheodyne Injektormodelle 7125/7126
Rheodyne Injektormodelle 8125/8126
Material:
ETFE
PEEK
Vespel
Pakningsstørrelse:
1 Stück
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10290285
Brand: Thermo Scientific™ 3725018
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Erhalten Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Thermo Scientific™ Rheodyne™ HPLC-Probeninjektoren mit diesen Ersatzrotordichtungen.
Verwenden Sie zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit Ihrer Rheodyne-Probeninjektoren für Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) Thermo Scientific™ Rheodyne™ Ersatzrotordichtungen für Injektoren. Diese Dichtungen eignen sich für gängige Rheodyne Injektormodelle und sind aus Vespel, PEEK oder ETFE erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Typ PEEK Ersatzrotordichtungen
Material PEEK
Beschreibung 3725-018
Zur Verwendung mit (Geräte) Rheodyne Injektormodelle 3725/3725i/3725-038/3725i-038
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.