Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Ersatzrotordichtungen für Injektoren
Artikelnummer. 10290285 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rheodyne 9010
Rheodyne 9125
Rheodyne Injektormodell 7030
Rheodyne Injektormodell 8125
Rheodyne Injektormodelle 3725/3725i/3725-038/3725i-038
Rheodyne Injektormodelle 7000/7010/7040
Rheodyne Injektormodelle 7000/7010/7040/7067
Rheodyne Injektormodelle 7060/7066
Rheodyne Injektormodelle 7060/7066/9060
Rheodyne Injektormodelle 7125/7126
Rheodyne Injektormodelle 8125/8126
Material:
ETFE
PEEK
Vespel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10290285
Marke: Thermo Scientific™ 3725018
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erhalten Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Thermo Scientific™ Rheodyne™ HPLC-Probeninjektoren mit diesen Ersatzrotordichtungen.
Verwenden Sie zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit Ihrer Rheodyne-Probeninjektoren für Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) Thermo Scientific™ Rheodyne™ Ersatzrotordichtungen für Injektoren. Diese Dichtungen eignen sich für gängige Rheodyne Injektormodelle und sind aus Vespel, PEEK oder ETFE erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ PEEK Ersatzrotordichtungen
Material PEEK
Beschreibung 3725-018
Zur Verwendung mit (Geräte) Rheodyne Injektormodelle 3725/3725i/3725-038/3725i-038
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.