Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ 9725- und 9725i-Probeninjektoren
Código de producto. 10417044 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Beschreibung:
Doppelmodus; kontinuierlicher Durchfluss; Positionssensorschalter
Dualmodus; kontinuierlicher Fluss; PEEK-Stator
Tamaño de la unidad:
1 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10417044
Marca: Thermo Scientific™ 9725I
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Gewährleisten Sie genaue, präzise HPLC-Injektionen und Schutz vor Druckstößen mit den biokompatiblen dualmodigen Thermo Scientific™ Rheodyne™ 9725- und 9725i-Probeninjektoren.
Verwenden Sie biokompatible Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 und 7725i Probeninjektoren, um einen kontinuierlichen HPLC-Fluss zwischen der Last und der Injektionsposition zu gewährleisten und vor Druckschock zu schützen. Das MBB-Design gewährleistet einen ununterbrochenen Fluss während der Injektion. Diese Dual-Modus-Injektoren, die aus Thermo Scientific™ PEEK™ aufgebaut sind, können partielle Befüllung zur Vermeidung von Probenabfall oder komplette Befüllung für eine bessere Reproduzierbarkeit bewältigen. Probeninjektion von 1 μl bis 5 ml mit hoher Genauigkeit und Präzision Das Modell 9725i verfügt über einen Positionserkennungsschalter für ein reproduzierbares Startsignal. Die Injektoren enthalten eine 20-μl-Probenschleife.
  • Biokompatible PEEK™-Ausführung
  • Unterbrecherloses Design (Make-Before-Break MBB)
  • Partielle Befüllung zur Vermeidung von Probenabfall oder komplette Befüllung für eine bessere Reproduzierbarkeit
  • Injektion von 1 μl bis 5 ml mit hoher Genauigkeit und Präzision
  • 9725I verfügt über einen Positionserkennungsschalter für ein reproduzierbares Startsignal
Enthält:20 μl Probenschleife
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Modus CD-Modus
Probenvolumen (metrisch) 20 μl
Beschreibung Doppelmodus; kontinuierlicher Durchfluss; Positionssensorschalter
Zur Verwendung mit (Geräte) HPLC
Typ HPLC-Probeninjektor mit kontinuierlichem Fluss
Statormaterial PEEK
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado