Learn More
Thermo Scientific™ RheFlex™ Hochdruckanschlüsse
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ RheFlex™ Hochdruck-Anschlussstücke. Damit gewährleisten Sie zuverlässige Hochdruckanschlüsse. Diese Anschlussstücke sind aus Edelstahl 316 präzisionsgefertigt und sind damit grat- und und kontaminationsfrei.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Satz kurze Hochdruckanschlüsse |
| Beschreibung | 10-32, 1/16 Zoll Kurzer Anschlusssatz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | LC-Schläuche |
| Material | Edelstahl |
| Menge | 10/Pkg. |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.