Learn More
Thermo Scientific™ RheFlex™ Hochdruckanschlüsse
Artikelnummer. 11567701 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Hochdruckferrule 1/16 in.
Satz extra lange Hochdruckanschlüsse
Satz kurze Hochdruckanschlüsse
Satz lange Hochdruckanschlüsse
Menge:
10/Packung
10/Pkg.
5/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
5 PCS
5 Stück
Artikelnummer. 11567701
Marke: Thermo Scientific™ 6000162
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gewährleisten Sie zuverlässige Hochdruckanschlüsse mit Thermo Scientific™ RheFlex™ Hochdruck-Anschlüssen.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ RheFlex™ Hochdruck-Anschlussstücke. Damit gewährleisten Sie zuverlässige Hochdruckanschlüsse. Diese Anschlussstücke sind aus Edelstahl 316 präzisionsgefertigt und sind damit grat- und und kontaminationsfrei.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Satz extra lange Hochdruckanschlüsse
Beschreibung 10 bis 32, 1/16 in. Extra langer Anschlusssatz
Zur Verwendung mit (Geräte) LC-Säulen
Material Edelstahl
Menge 5/Packung
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.