Learn More
Thermo Scientific™ RheBuild™ Kits
Artikelnummer. 10416684
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rheodyne Injektormodelle 3725/3725i/3725-038/3725i-038
Rheodyne Injektormodelle 7010/7000
Rheodyne Injektormodelle 7125/7126
Rheodyne Injektormodelle 7725/7725i/7726
Rheodyne Injektormodelle 8125/8126
Rheodyne Modelle 9125/9126
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10416684
Marke: Thermo Scientific™ 7125999
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Alles, was Sie für die Wartung Ihrer Thermo Scientific™ Rheodyne™ Ventile und Injektoren in Ihrem HPLC-System benötigen.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ RheBuild Kits zur Wartung Ihrer Thermo Scientific™ Rheodyne™ Ventile und Injektoren für die Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC). Ein einziges Kit enthält alles, was Sie benötigen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Wartungskit
Beschreibung Für Rheodyne Modelle 7125/7126
Zur Verwendung mit (Geräte) Rheodyne Injektormodelle 7125/7126
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.