Learn More
Thermo Scientific™ Umkehrosmose-Membran
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Umkehrosmosemembran
Zur Verwendung mit (Geräte):
LabTower EDI 15, LabTower RO 20/60, LabTower TII 20/60, Pacific RO 3/7/12/20, Pacific TII 3/7/12/20
RoPure Infinity Systeme
Smart2Pure
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Wählen Sie die erforderliche Thermo Scientific™ Umkehrosmose(RO)-Membran für Ihr Thermo Scientific™ Barnstead™ Wasseraufbereitungssystem.
Verwenden Sie Membranen mit den folgenden Barnstead Systemen:
09.2003:
- Umkehrosmose-Membran mit integrierter Vorbehandlung, 3 l/h, für Smart2Pure™ Systeme
09.2006:
- Umkehrosmose-Membran mit integrierter Vorbehandlung, 6 l/h, für Smart2Pure Systeme
22.0046:
- LabTower™ EDI 15 erfordert zwei dieser RO-Membranen
- LabTower™ RO 20 erfordert zwei dieser RO-Membranen
- LabTower RO 60 erfordert zwei dieser RO-Membranen sowie zwei 22.0087 RO-Membranen
- LabTower™ TII 20 erfordert zwei dieser RO-Membranen
- LabTower TII 60 erfordert zwei dieser RO-Membranen sowie zwei 22.0087 RO-Membranen
- Pacific™ RO 3, 7, 12 erfordern eine dieser RO-Membranen
- Pacific RO 20 erfordert zwei dieser RO-Membranen
- Pacific™ TII 3, 7, 12 erfordern eine dieser RO-Membranen
- Pacific TII 20 erfordert zwei dieser RO-Membranen
22.0087:
- LabTower™ EDI 30 erfordert zwei dieser RO-Membranen
- LabTower™ RO 40 erfordert zwei dieser RO-Membranen
- LabTower RO 60 erfordert zwei dieser RO-Membranen sowie zwei 22.0046 RO-Membranen
- LabTower TII 40 erfordert zwei dieser RO-Membranen
- LabTower TII 60 erfordert zwei dieser RO-Membranen sowie zwei 22.0046 RO-Membranen
- Pacific RO 40 erfordert zwei dieser RO-Membranen
- Pacific TII 40 erfordert zwei dieser RO-Membranen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | RoPure Infinity Systeme |
| Typ | Umkehrosmosemembran |