Learn More
Thermo Scientific™ Revco™ Arzneimittelkühlschränke
Vereinfachen Sie Arbeitsabläufe und erhöhen Sie die Genauigkeit mit Thermo Scientific™ Revco™ Arzneimittelkühlgeräten, die eine stabile Temperaturregelung im Bereich von 1 bis 8 °C bieten.
Spezifikation
| Typ | Pharmacy Refrigerator |
|---|---|
| Temperaturbereich | 1 ° bis 8 ° C |
| Temperaturauflösung | 0,1 ° C |
| Kältemittel | FCKW-frei |
| Ausführung der Tür | Glas |
Beschreibung
Vereinfachen Sie die Bedienung und erhöhen Sie die Genauigkeit mit Thermo Scientific™ Revco™ Arzneimittelkühlgeräten, die eine stabile Temperaturregelung im Bereich von 1 bis 8 °C bieten. Diese Kühlgeräte verfügen über eine Mikroprozessorsteuerung, Umluftkühlung, eine Gehäuseausführung in Industriequalität, extrastarke Kühlkompressoren und vollständig ausziehbare Einlegeböden aus Edelstahl.
Mikroprozessorsteuerung
- Temperaturregelung von 1 bis 8 °C einstellbar, werkseitige Voreinstellung: 4 °C
- Steuer- und Anzeigeelemente mit Symbolkennzeichnung bieten eine hohe Benutzerfreundlichkeit
- Sicherung des Sollwerts durch schlüsselgesicherten Hauptschalter mit drei Positionen, der die Spannung für alle Systeme steuert
- Das grafische Thermometer zeigt den Betriebszustand an: Durchgehend leuchtendes Grün bei normalen Werten, blinkender oberer Balken bei Übertemperatur und blinkender unterer Punkt bei Untertemperatur
- Fortschrittlicher Abtausensor regelt den Abtauzyklus und minimiert die Eisbildung
- Große digitale Anzeige mit einer Anzeigegenauigkeit von 0,1 °C
- Der Batterie-Notbetrieb stellt die Funktion des Bedienfelds auch bei einem Stromausfall sicher
- Fernalarmkontakte
- Akustische/visuelle Warnungen bei Über- oder Untertemperatur und Stromausfall, mit visuellen Statusberichten bei kritischen Funktionen
- Alarmstummschaltung, Rückruffunktion und automatische Rückstellung
- Alarmtest per Drucktaste zur Überprüfung der Sensorfunktion
Kühlsystem
- Hermetisch abgedichteter Kompressor in Industriequalität
- Automatisches Abtauen für optimale Kühlleistung
- Automatische Kondensatabfuhr; keine Ablaufkanäle erforderlich
Bauweise
- Einstellbare, vollständig ausziehbare Edelstahlschubladen
- Vollständig verglaste Tür(en), doppelte Verglasung verhindert Kondensation
- Federbelastete Tür bleibt bei 90°-Öffnung offen stehen
- FCKW-freie Isolierung aus Urethan-Schaum mit hoher Dichte schützt Gehäuse vor Schwankungen der Umgebungstemperatur.
- Die Umluftkühlung sorgt für eine konstante Temperatur auf allen Einlageebenen
- Eine direktionale Luftströmung sorgt für eine kurze Temperaturerholzeit nach dem Öffnen der Tür
- Gehäuseinnenbeleuchtung mit Türschalter sowie mit einem unabhängigen Schalter am Bedienfeld
- Abschließbare und selbstschließende Türen, geschlossene Dichtungen um die Türöffnungen
- Höhenverstellbare Füße (optional auch Laufräder erhältlich)
- Innen und außen glatte, kratzfeste Oberflächen
Spezifikation
| Pharmacy Refrigerator | |
| 0,1 ° C | |
| Glas | |
| Painted | |
| Mikroprozessor | |
| Alarm |
| 1 ° bis 8 ° C | |
| FCKW-frei | |
| Smooth, Scratch-resistant Paint | |
| CFC Free, Urethane Foam | |
| automatisch | |
| Heavy-Duty, Industrial-Grade, Hermetically Sealed |