Learn More
3M™ Wiederverwendbare Halbmaske und A2P3-Kombinationsfilter-Set
Dieses praktische und gebrauchsfertige Set beinhaltet eine 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske und einen A2P3-Filter in einer wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox.
Marke: 3M™ 7100265072
560.00 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Inhalt: 1 x wiederverwendbare 3M™ Halbmaske und 1 x 3M™ Kombinationsfilter CF32 A2P3 R D DT-4041E.
- Bietet A2P3-Schutz vor bestimmten organischen Dämpfen und Partikeln
- Wird in einer nützlichen, wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox geliefert
Spezifikation
Gebrauchsfertiges Atemschutzpaket | |
Wiederverwendbare 3M™ Halbmaske und A2P3-Filter | |
10/Karton |
S | |
HF-3014 |