Learn More
RETSCH ZM200 Ultra Zentrifugalmühle: Ringsiebe
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Material:
Abnutzungsbeständiger Edelstahl
Edelstahl
Porengröße:
0,003 in. (0,08 mm)
0,01 in. (0,50 mm)
0,029 in. (0,75 mm)
0,03 in. (1,0 mm)
0,07 in. (2,0 mm)
0,08 mm
0,11 in. (3,0 mm)
0,12 mm
0,2 mm
0,23 in. (6,0 mm)
0,25 mm
0,75 mm
1,0 mm
1,50 mm
2,0 mm
2,00 mm
3,0 mm
3,00 mm
4,0 mm
5,00 mm
6,0 mm
Poren:
Conidur-Löcher
Runde Löcher
Trapezförmiges Loch
Produkttyp:
Ringsieb
Ringsieb mit verstärktem Rand
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Typ: Ringsieb, Trapezlochung 0,20mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ringsieb |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ZM200 Ultra-Zentrifugalmühle |
| Material | Edelstahl |
| Porengröße | 0,2 mm |
| Poren | Trapezförmiges Loch |