Learn More
RETSCH ZM200 Ultra Zentrifugalmühle: Ringsiebe
Artikelnummer. 10297790 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Material:
Abnutzungsbeständiger Edelstahl
Edelstahl
Porengröße:
0,003 in. (0,08 mm)
0,01 in. (0,50 mm)
0,029 in. (0,75 mm)
0,03 in. (1,0 mm)
0,07 in. (2,0 mm)
0,08 mm
0,11 in. (3,0 mm)
0,12 mm
0,2 mm
0,23 in. (6,0 mm)
0,25 mm
0,75 mm
1,0 mm
1,50 mm
2,0 mm
2,00 mm
3,0 mm
3,00 mm
4,0 mm
5,00 mm
6,0 mm
Poren:
Conidur-Löcher
Runde Löcher
Trapezförmiges Loch
Produkttyp:
Ringsieb
Ringsieb mit verstärktem Rand
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10297790
Marke: RETSCH 03.647.0243
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Edelstahlsiebe für die Verwendung mit ZM200 Ultrazentrifugalmühle
Typ: Ringsieb, Rundlochung 6,00mm
Spezifikation
Produkttyp Ringsieb
Zur Verwendung mit (Geräte) ZM200 Ultra-Zentrifugalmühle
Material Edelstahl
Porengröße 6,0 mm
Poren Runde Löcher