Learn More
RETSCH ZM200 Ultra Zentrifugalmühle: Distanzsiebe
Für temperaturempfindliche Materialien
Marke:  RETSCH 03.647.0260
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10052212
  • 549.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Distanzsieb
Edelstahl
Trapezförmiges Loch
ZM200 Ultra-Zentrifugalmühle
1,50 mm