Learn More
RETSCH Analysensiebe - 14 Mesh oder größer
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1 mm
106 μm
1.18 mm
125 μm
1.4 mm
150 μm
180 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
25 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Specifications
Specifications
| Tiefe (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Tiefe (metrisch) | 5.08 cm |
| Porengröße | 75 μm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E11 |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Material | Edelstahl |
| Tyler-Standard | 200 Netz |
| US-Standard | Nr. 200 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Zementklinker, Chemikalien, Kaffee, Baustoffe, Düngemittel, Füllstoffe, Mehl, Getreide, Metallpulver, Mineralien, Nüsse, Kunststoffe, Sand, Samen, Böden, Waschpulver usw. |
| Show More |