Learn More
RETSCH Analysensiebe - 14 Mesh oder größer
Edelstahl mit Drahtgeflecht
Marke: RETSCH 60.150.000020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
2 in. | |
20 μm | |
ASTM E11 | |
Edelstahl | |
Nr. 635 | |
203 mm |
5.08 cm | |
Analysesieb | |
8 in. | |
635 Mesh | |
Ideal für Zementklinker, Chemikalien, Kaffee, Baustoffe, Düngemittel, Füllstoffe, Mehl, Getreide, Metallpulver, Mineralien, Nüsse, Kunststoffe, Sand, Samen, Böden, Waschpulver usw. | |
Edelstahl |