missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Retsch RETSCH Test sieve 200x50mm 400µm ISO 3310/1
Marke: Retsch 60.131.000400
117.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
RETSCH Test sieve 200x50mm 400µm ISO 3310/1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Retsch RETSCH Test sieve 200x50mm 400µm ISO 3310/1 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur