Learn More
RETSCH PM 100 Mahlbecher für Planeten-Kugelmühle
Speziell entwickelt für extreme Arbeitsbedingungen wie Langzeitversuche, Nassschleifen, hohe mechanische Belastungen und Höchstgeschwindigkeiten sowie mechanisches Legieren
Marke: RETSCH 01.462.0148
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur Verwendung mit Retsch PM 100 und PM 200 Planeten-Kugelmühlen.
- Sicherer, rutschfester Sitz mit integrierter Drehsicherung und konischer Basiszentrierung
- Mit O-Ring für gas- und staubdichte Abdichtung
- Der Deckel ist leicht zu greifen und zu öffnen
Spezifikation
Mahlbecher | |
125 mL | |
PM 100 und PM 200 Planeten-Kugelmühlen | |
Edelstahl |
4.22 oz. | |
Ideal für extreme Arbeitsbedingungen wie langfristigen Studien, Nassschleifen, hohen mechanischen Belastungen und maximalen Drehzahlen sowie mechanischen Verbindungen | |
Rutschfester Sitz, eingebaute Anti-Rotations-Vorrichtung, Zentrierung auf dem Unterteil mit Konus, O-Ring, staubsichere Dichtung |