Learn More
RETSCH PM 100 Mahlbecher für Planeten-Kugelmühle
Speziell entwickelt für extreme Arbeitsbedingungen wie Langzeitversuche, Nassschleifen, hohe mechanische Belastungen und Höchstgeschwindigkeiten sowie mechanisches Legieren
Marke:  RETSCH 01.462.0228
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10195062
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit Retsch PM 100 und PM 200 Planeten-Kugelmühlen.
  • Sicherer, rutschfester Sitz mit integrierter Drehsicherung und konischer Basiszentrierung
  • Mit O-Ring für gas- und staubdichte Abdichtung
  • Der Deckel ist leicht zu greifen und zu öffnen
Spezifikation
Spezifikation
Mahlbecher
500 ml
PM 100 und PM 200 Planeten-Kugelmühlen
Edelstahl
16.9 oz.
Ideal für extreme Arbeitsbedingungen wie langfristigen Studien, Nassschleifen, hohen mechanischen Belastungen und maximalen Drehzahlen sowie mechanischen Verbindungen
Rutschfester Sitz, eingebaute Anti-Rotations-Vorrichtung, Zentrierung auf dem Unterteil mit Konus, O-Ring, staubsichere Dichtung