Learn More
RETSCH MM 400 Mischermühlen: Mahlbecher
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Zirkonoxid
Kapazität (metrisch):
25 ml
35 ml
50 ml
Probenvolumen (metrisch):
10 ml
15 ml
20 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verschiedene Größen und Materialien
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mahlbecher |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1.69 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für auslaufsicheres Mahlen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MM 400 Schwingmühle |
| Material | Edelstahl |
| Partikelgröße | 6 mm |
| Probenvolumen (angloamerikanisch) | 0.7 oz. |
| Probenvolumen (metrisch) | 20 mL |