Learn More
RETSCH MM 400 Mischermühle
Speziell für die Trocken-, Nass- und Kryogenvermahlung kleiner Probenmengen entwickelt. Die MM 400 Schwingmühle gewährleistet eine kraftvolle Vermahlung durch Stoßwirkung und Reibung mit 30 Hz für bis zu 20 Proben pro Durchlauf. Durch den Einsatz mehrerer kleiner Kugeln kann der Mischgrad weiter erhöht werden.
Marke: RETSCH 20.745.0001
Beschreibung
Die Schwingmühle MM 400 ist ein kompaktes, vielseitiges Tischgerät, das speziell für Trocken-, Nass- und Kryogenvermahlung kleiner Probenmengen entwickelt wurde.Die Schwingmühle MM 400 kann Pulver und Suspensionen in nur wenigen Minuten mischen und homogenisieren. Sie ist außerdem für die Aufschließung von biologischen Zellen sowie für die DNA-/RNA-Extraktion geeignet. Auf dem Markt gibt es kein Gerät mit einer vergleichbaren Leistung und Flexibilität wie die der Schwingmühle MM 400.
Produktvorteile
- Reproduzierbare, effiziente Zerkleinerung, Mischung und Homogenisierung in Sekundenschnelle
- Kraftvolle Vermahlung durch Aufprall und Reibung von bis zu 20 Proben pro Durchlauf bei 30 Hz
- 3 verschiedene Vermahlungsmodi verfügbar (trocken, nass oder kryogen)
- Verschraubbare Mahlbecher garantieren verlustfreie Vermahlung
- 9 Standardarbeitsanweisungen können gespeichert werden
- Umfangreiches Zubehör wie Mahlbecher und -kugeln in verschiedenen Größen, Adaptergestelle, Materialien für das Vermahlwerkzeug und CryoKit
Die Mahlbehälter der MM 400 führen in horizontaler Lage kreisbogenförmige Schwingungen aus. Durch die Trägheit der Mahlkugeln schlagen diese mit hoher Energie auf das an den abgerundeten Stirnflächen befindliche Probengut auf, wodurch dieses zerkleinert wird. Aufgrund der Becherbewegung und des Bewegungsablaufs der Kugeln findet eine intensive Mischung statt.
Durch Verwendung mehrerer kleiner Kugeln kann der Mischungsgrad weiter erhöht werden. Bei der Verwendung von vielen kleinen Kugeln (z. B. Glasperlen) können z. B. auch biologische Zellen aufgeschlossen werden. Dabei sorgt die große reibende Schlagwirkung zwischen den Kugeln für effektive Zellaufschlüsse.
Anwendungen:Zerkleinerung, Mischen, Homogenisieren, Zellaufschluss, Kryogenvermahlung
Spezifikation
1.5, 5, 10, 25, 35, 50 ml | |
18.14 Zoll | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
Mahlbecher mit Schraubdeckel 1.5/5/10/25/35/50 ml | |
10.47 Zoll | |
50/60 Hz | |
Mischermühle, Jar-Schraubenschlüssel | |
Material der Schleifwerkzeuge: gehärteter Stahl, Edelstahl, Wolframkarbid, Achat, Zirkoniumoxid, PTFE | |
≤8 mm | |
2 bis 20 ml | |
150 W | |
26 kg | |
37.1 cm |
CE | |
46.1 cm | |
Ideal für die Landwirtschaft, Biologie, Chemie, Kunststoffe, Baumaterialien, Ingenieurwissenschaften, Elektronik, Umwelt, Recycling, Lebensmittel, Geologie, Metallurgie, Glas, Keramik, Medizin, Pharmazie, Größenverminderung, Mischen, Homogenisierung, Zellaufbruch, | |
30 s bis 2 min | |
26.5 cm | |
Mahlbecher | |
IP30. | |
2 | |
0.06 bis 0.67 oz. | |
100/240 V | |
57.32 lbs. | |
14,6 in. |