Learn More
RETSCH Messermühle Grindomix GM 300, 230 V 50/60 Hz
Zur Zerkleinerung, Homogenisierung und Mischung
Marke:  RETSCH 20.252.0001
7730.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10574755
  • 9780.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gerät für das Mahlen und die Homogenisierung von Lebensmitteln. Ermöglicht die schnelle und reproduzierbare Verarbeitung von Probenvolumina von bis zu 4.5 l.
  • Vier scharfe, robuste Messer und ein leistungsstarker Motor, der temporär Spitzenwerte von 3 kW erreichen kann
  • Für die Homogenisierung von Substanzen mit hohem Wasser-, Öl- oder Fettgehalt sowie für das Mahlen von trockenen, weichen und mittelharten Produkten
  • Erfüllt und übertrifft alle speziellen Labor- und Analyseanforderungen und ist ein professionelles Gerät, das jedem handelsüblichen Haushaltsmixer überlegen ist
  • Effiziente Zerkleinerung von bis zu 4,500 ml Zufuhr dank eines leistungsstarken Motors mit 1.1 kW (Spitzenwert Leistungsaufnahme >3 kW)
  • Vormahlen und Feinmahlen in ein und derselben Mühle: Schneiden im normalen Modus, Schleifen durch Aufprall im Rückwärtsbetrieb, Vormahlen im Intervallbetrieb
  • Alle Teile, die mit dem Probenmaterial in Berührung kommen, sind autoklavierbar
  • Dank variabler Drehzahl von 500 bis 4000 U/min perfekte Anpassung an Gegebenheiten der Anwendung-1 mit einem Inkrement von 100 U/min-1
  • Auf Wunsch mit Schwerkraftdeckel zur automatischen Reduzierung des Mahlkammer-Volumens (Artikel- Nr. 08-418-330, -331 und -332)
  • Zehn Standardarbeitsanweisungen speicherbar
  • Mahlbecher aus Kunststoff oder Edelstahl erhältlich (Artikel- Nr. 08-418-326, -327 und -329)
Spezifikationen
  • Zuführbares Material: weich, mittelhart, elastisch, wasser-/fett-/ölhaltig, trocken, faserig
  • Prinzip der Zerkleinerung: Schneiden
  • Größe der Materialzuführung†: ã 130 mm
  • Endfeinheit†: < 300 μm
  • Losgröße/Zufuhrmenge†: 4500 ml (mit serienmäßigem Deckel); 4000 ml (mit Schwerkraftdeckel)
  • Volumen der Mahlkammer: 5000 ml, mit Schwerkraftdeckel etwas weniger:
  • Einstellung Drehzahl: digital, 500 bis 4000 min-1
  • Einstellung Mahldauer: digital, 5 s bis 3 min
  • Intervallbetrieb: Ja
  • Intervallzeit: einstellbar
  • Speicherbare SOPs: 10
  • Antrieb: 3-Phasen-Asynchronmotor mit Frequenzumrichter
  • Antriebsleistung: im Dauerbetrieb 1.1 kW, kurzfristig 3 kW
  • Stromanschluss: 1-Phase
  • Schutzart: IP20
  •  L x B x H (geschlossen): 440 x 440 x 340 mm
  • Nettogewicht: ã30 kg
Anwendungen:
Landwirtschaft, Biologie, Lebensmittel, Medizin/Pharmazeutik. Beispiele: Süßigkeiten, Müsliriegel, Müslis, Käse, Filmtabletten/Dragees, Kakaokernbruch, tiefgefrorene Produkte, Nahrungsergänzungsmittel, getrocknetes und frisches Obst, Futterpellets, Fisch, Schinken, Salatköpfe, Fleisch, Nüsse, Ölsamen, pharmazeutische Materialien, Pflanzenmaterialien, Würste, Seife, Gewürze, Gemüse.
†Je nach Zuführmaterial und Gerätekonfiguration/-einstellungen.
Spezifikation
Spezifikation
Messermühle
169 oz.
CE
44 cm
Ideal für Landwirtschaft, Biologie, Lebensmittel, Medizin, Pharmazeutika, Zerkleinerung, Homogenisierung und Mischen
13.38 Zoll
50/60 Hz
< 300 μm
4500 mL
22/230 V
66.13 lb
17.32 Zoll
Autoklavierbar
5.000 ml
17.32 Zoll
22/230 V 50/60 Hz
5 s bis 3 min
34 cm
IP 20
152.16 oz.
500 bis 4.000 min.-1
1.100 W
30 kg
44 cm