missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ Stativklemmen

Artikelnummer. p-7146771
Click to view available options
Material:
18/10 Edelstahl, Silikon
Labor
Jaw Type:
Rot, PVC-beschichtet
Transparent, silikonbeschichtet
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10712523

Marke: Bochem™ B08307036

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bochem™ Retortenklemmen mit einstellbarer Spannweite.

  • Edelstahl
  • Verstellbar

Spezifikation

Material 18/10 Edelstahl, Silikon
Beschreibung Die Spannweite lässt sich über die 2 Stellschrauben unabhängig regulieren.
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 125 mm
Größe (metrisch) Griff 8 bis 30 mm
Jaw Type Transparent, silikonbeschichtet
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt