Learn More
Bochem™ Stativklemme
Click to view available options
Länge (metrisch):
180 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Rund
- Korkfutter
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Verzinkter Stahl |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Länge (metrisch) | 180 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 100 mm |