Learn More
Motic™ Fadenkreuz, 100 div./10 mm, 25 mm Durchmesser
Abgestuftes Fadenkreuz für Probenmessungen. Motic™ Fadenkreuzskala, 100 div./10 mm, 25 mm-Durchmesser ist ein Fadenkreuz mit 100 Abstufungen.
Marke:  Motic™ 1101001401861
Artikelnummer. 11888713
  • 49.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Graduiert für die Probenmessung.
  • Fadenkreuz für Quadranten-Teilung.
  • Unterteilungen: 100.
  • Länge der Fadenkreuzlinien: 10 mm.
  • Fadenkreuz-Durchmesser: 25 mm.
Spezifikation
Spezifikation
Fadenkreuz mit Skala
100 Teilungen in 10 mm
25 mm
Okular, 25 mm Durchm., Mikroskope BA-310, BA-410, SMZ-171