Learn More
Applied Biosystems™ Halter- & Basisset (Standard) für 3500 Dx/3500xL Dx Gen-Analysegeräte, 384 Well
Artikelnummer. 17216493 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
4 Stück
Packungsgröße:
4 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17216493
Marke: Applied Biosystems™ 4410234
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Entwickelt für den Einsatz mit dem 3500 Dx⁄3500xL Dx Gen-Analysegerät
This is a retainer and base set (standard) designed for septa retention in 384-well format for use with the 3500 Dx and 3500xL Dx genetic analyzers.
Note: The 3500 Dx and 3500xL Dx genetic analyzers and consumables are for distribution and use in select countries only. Not for use in the USA.
  • 384-Well-Halter- & Basisset (Standard) zur Verwendung mit dem 3500 Dx⁄3500xL Dx Gen-Analysegerät.
  • Septa- und Platten⁄-Halter-Kits für 8 Röhrchenstreifen, 96- und 384-Well-Mikrotiterplatten zur Verwendung mit den Gen-Analysegeräten der Serie 3500 Dx.
  • Die Systeme und Verbrauchsmaterialien der Serie 3500 Dx sind nur in bestimmten Ländern für Vertrieb und Einsatz vorgesehen. Nicht zur Anwendung in den U.S.A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kompatibilität 384-Well-Mikrotiterplatten, optische 384-Well-MikroAmp™ Reaktionsplatten
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Umgebungstemperatur.
4 Sets pro Paket.
Format 384-Well
Zur Verwendung mit (Geräte) 3500xL Dx Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator
Produkttyp Halter- und Basisset
Menge 4 Stück
Versandbedingung Raumtemperatur
For In Vitro Diagnostic Use Only