Learn More
IKA™ RET Control-Visc, Magnetrührer mit Heizplatte, weiß
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7163864 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15575150
Marke: IKA™ 0005030000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Neu entwickelter, wirtschaftlicher Magnetrührer mit Heizung.
  • BNC-Buchse zum Anschluss einer pH-Elektrode
  • Einstellbarer Temperaturregelmodus: Schnelles Erwärmen und sehr genaue Temperaturregelung
  • Doppelsensor zur gleichzeitigen Steuerung der Temperatur der Wärmeträgerflüssigkeit und des Mediums
  • Mit Timer und Countdown
  • Trendanzeige für Viskositätsänderungen
  • Erkennung von abgelösten Magneten
  • Intermittierender Betrieb
  • Verschiedene Betriebsmodi verfügbar
  • Sicherheitskreis von 50 bis 380 °C einstellbar
  • Transparente Schutzabdeckung im Lieferumfang enthalten
  • Fehlercodeanzeige zur einfachen Fehlerbehebung
  • Genaue Einstellung der Temperatur und der Geschwindigkeit über die digitale Anzeige, auch im ausgeschalteten Zustand
  • Geeignet für unbeaufsichtigten Betrieb
  • Das versiegelte Gehäuse (IP 42) stellt eine lange Funktionsdauer sicher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 50 bis 1.700 U/min
Fassungsvermögen 5 kg
Wirkleistung 650 W
Abmessungen (L x B x H) 160 x 85 x 270 mm
Elektrische Anforderungen 220 bis 240/115/100 V, 50/60 Hz, 650 W
Frequenz 50/60 Hz
Steckertyp EU
Beschreibung Wägebereich: 10 bis 5.000 g
Enthält USB-Schnittstelle, RS-232-Schnittstelle, Anschluss für ext. Temp.-Sensor (PT100/PT1000, Doppelsensor)
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 340 °C