Learn More
Thermo Scientific™ Restore™ PLUS Western Blot Stripping-Puffer
Entfernen hochaffiner Antikörper von Membranen, damit diese erneut untersucht und mit chemilumineszenten Substraten ausgelesen werden können.
62.25 € - 258.00 €
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Produktlinie | Restore™ |
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei Raumtemperatur lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11829380
|
Thermo Scientific™
46428 |
30 ml |
62.25 €
30 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10016433
|
Thermo Scientific™
46430 |
500 ml |
258.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Restore PLUS Western Blot Stripping Buffer ist eine erweiterte Formel zum Entfernen gebundener primärer und sekundärer Antikörper von Membranen, damit diese mit Chemolumineszenzsubstraten rehybridisiert und ausgelesen werden können.
Der Restore PLUS Puffer ist eine alternative Formulierung des ursprünglichen Thermo Scientific Restore Western Blot Stripping Buffer. Der Restore PLUS Stripping Buffer wurde für den Einsatz mit Antikörpern entwickelt, die schwer von Western Blots zu entfernen sind und längere Inkubationszeiten oder Inkubationstemperaturen von mehr als 22 °C mit schonenderen Formulierungen erfordern. Antikörper mit hoher Affinität können bei Raumtemperatur und ohne das Entfernen übertragener Proteine schnell und effektiv von Western Blots abgelöst („gestrippt“) werden, wodurch mehrere Rehybridisierungen des Ziels möglich sind.Besondere Merkmale:
Gebrauchsfertig und einfach anzuwenden – Keine Verdünnung erforderlich; keine unangenehmen Gerüche; wird bei Raumtemperatur gelagert
Kompatibel Verwendung bei Nitrozellulose- und PVDF-Membranen, ob feucht oder trocken; mit praktisch jedem Blockierpuffer, Enzymkonjugat und Chemolumineszenzsubstrat
Kostengünstig Spart wertvolle Zeit und Proben; erfolgreiches Ablösen der Blots gleich beim ersten Mal
Robust und dennoch schonend Übertragene Proteine bleiben lebensfähig; der gleiche Blot kann bis zu fünf Mal gestrippt werden
Flexibel Ablösen und Rehybridisieren zum Optimieren von Antikörperkonzentrationen oder zum Nachweisen eines neuen Antigens mit verschiedenen Antikörpern
Spezifikation
Flüssig | |
Restore™ | |
Nach Erhalt bei Raumtemperatur lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
Sicherheit und Handhabung
- RESTORE PLUS WESTERN BLOT
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Anionic Surfactant ANIONIC SURFACT ( 1-3)