Learn More
Restek™ Shortix Capillary GC Column Cutter
Artikelnummer. 10152832
Encompass_Preferred
Click to view available options
Typ:
GC-Kapillarsäulenschneider
Wartungskit
Zur Verwendung mit (Geräte):
0.25 bis 0.53 mm Innendurchmesser Schlauchmaterial
Shortix GC-Kapillarsäulenschneider
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10152832
Marke: Restek™ 23026
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Consistently make precise, clean and square cuts with a diamond blade
  • Built-in magnifier to verify square cut
  • Use with 0.25 mm ID to 0.53 mm ID tubing (0.78 mm OD maximum)
Spezifikation
Typ GC-Kapillarsäulenschneider
Enthält Built in magnifier
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gas Chromatography
Zur Verwendung mit (Geräte) 0.25 bis 0.53 mm Innendurchmesser Schlauchmaterial
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.