Learn More
Restek™ Polypropylene Vial Inserts
Specially designed for 2.0mL, 11mm crimp-top and 2.0mL, 9mm short-cap, screw-thread vials.
27.83 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Menge | 100/Pk. |
Typ | Fläschchen-Einsatz |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Typ | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Typ | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10045924
|
Restek™
24520 |
250 μl | Fläschchen-Einsatz | Big Mouth without Spring |
27.83 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Big mouth
- Pack of 100
Spezifikation
Polypropylen | |
100/Pk. | |
Fläschchen-Einsatz |