Learn More
Kontes™ Membranfiltrierungs-Laborgefäße
Artikelnummer. 10096144
Encompass_Preferred
Click to view available options
Typ:
Flasche (2 l)
Flasche (4 l)
Halterung
Trichter (1 l)
Trichter (300 ml)
Trichter (500 ml)
Trichter(500 mL), Flasche (2 L)
Material:
Glas
Glas mit Fritte
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 10096144
missing translation for 'mfr': Restek KT9538350000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Für die Routinefiltration von korrosiven Flüssigkeiten und die Entfernung von Partikeln aus HPLC-Lösungen.
  • Die Schliffmanschette beseitigt die Phthalatkontamination, die bei der Verwendung von Silikon- oder Neopren-Stopfen auftreten kann
  • Der Stützfuß verfügt über eine Glasfritte mit grober Porosität und einen integrierten Vakuumanschluss, der sich oberhalb der Tropfspitze befindet, um eine Kontamination der Vakuumleitung mit Filtrattröpfchen zu verhindern
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrofilterapparat
Material Glas
Typ Trichter(500 mL), Flasche (2 L)
Volumen (metrisch) 500 mL, 2 L