Learn More
Restek™ High-Capacity Oxygen and Moisture Traps
Beschreibung
High-capacity Oxygen Traps
purify more than five 200 cu.ft. cylinders. Remove up to 2g of moisture and 600mg of oxygen.
High-capacity Moisture Traps
are purged with ultra-high–purity helium and shipped ready to use.
Bestellinformation
Dimensions for the oxygen and moisture traps: 11L x 1.5 in. dia. (28 x 3.8cm).
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,56 oz. H2O |
| Kapazität (metrisch) | 16 g H2O |
| Anschlusstyp | 0,12 Zoll Anschlussstück |
| Typ | High Capacity Moisture Trap |
| Effizienz | 15ppb |
| Flussrate | 1,25 l/min |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Purged with ultra high purity Helium |
| Material | Nickel-plated Brass |
| Maximale Temperatur (angloamerikanisch) | 212 °F |
| Maximale Temperatur (metrisch) | 100°C |
| Mehr anzeigen |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.