Learn More
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensor System 6 for Plastic Biodegradability
Artikelnummer. p-7089891 Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Enthält:
RESPIROMETRIC Sensor (6 Stück), MULTISTERER6 Digital 100 bis 240 V/50 bis 60 Hz (mit Flaschen und Rührstäben), Kit für die respirometrische Analyse von Kunststoffen (6 Stück)
RESPIROMETRIC Sensor (6 Stück), RESPIROSoft und Wireless DataBox, MULTISTERER6 Digital 100 bis 240 V/50 bis 60 Hz (mit Flaschen und Rührstäben), Kit für die respirometrische Analyse von Kunststoffen (6 Stück)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17153174
Marke: Velp Scientifica™ SA102A0166
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The versatile reliable and cloud-enabled solution designed to support aerobic degradation test for the determination of the degree of biodegradability of plastic materials in an aqueous medium.
  • Für die Unterstützung aerober Abbautests zur Bestimmung des Grads der biologischen Abbaubarkeit von Kunststoffmaterialien, einschließlich solcher, die Rezepturzusätze enthalten, in einem wässrigen Medium.
  • Digitaler Mehrstellenrührer mit 6 Rührstellen für präzise Rührgeschwindigkeit und Sperrfunktion zur Vermeidung unbeabsichtigter Änderungen der Rührgeschwindigkeit.
  • Ergebnisse in Druckwerten (Millibar).
  • Druckbereich: 500 ÷ 2.000 mbar (hPa).
  • Das helle 4-stellige LED-Display sorgt für eine lange Akkulaufzeit im Vergleich zu anderen Sensoren, die auf dem Markt erhältlich sind.
  • Intuitive Benutzeroberfläche mit zwei Tasten zur Erleichterung der Einrichtung der Analyse.
  • Der RESPIROMETRIC Sensor überträgt Daten direkt an den PC und ermöglicht so die Echtzeitüberwachung der Analysekurve. Respirometrische Studien können Tage und sogar Monate dauern. Die einzigartige VELP Lösung gewährleistet die ständige Überwachung mehrerer Analysen mit einer intuitiven firmeneigenen Software, RESPIROSoft™.
  • Die DataBox™ speichert Ergebnisse für bis zu 48 RESPIROMETRIC Sensoren (8 Systeme).
  • Schließen Sie den RESPIROMETRIC Sensor an die exklusive VELP Ermes Cloud Platform an, um Ihre Laborerfahrung zu verbessern.
    Die VELP Ermes Cloud Platform-Verbindung befreit Sie von mühsamen Aufgaben und verbessert so die Laborproduktivität.
Spezifikation
Typ Anaerober Atmungsanalysator
Displaytyp Digital
Akkutyp CR 2430
Anschlusstyp Ermes über WLAN/RESPIROSoft™ über USB
Material Technopolymer
Bereich 500/2.000 mbar (hPa)
Probenvolumen (metrisch) Flaschenvolumen: 1000 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aerobe Abbauprüfung zur Bestimmung des Grades der biologischen Abbaubarkeit von Kunststoffmaterialien in einem wässrigen Medium.
Enthält RESPIROMETRIC Sensor (6 Stück), RESPIROSoft und Wireless DataBox, MULTISTERER6 Digital 100 bis 240 V/50 bis 60 Hz (mit Flaschen und Rührstäben), Kit für die respirometrische Analyse von Kunststoffen (6 Stück)
Gewährleistung 25 Monate
Gewicht (metrisch) 2,5 kg