Learn More
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensor System 6 Maxi - BMP
The versatile, reliable and cloud-enabled solution designed for anaerobic respiration studies such as the Biochemical Methane Potential (BMP) of biomass.
2410.00 € - 2635.00 €
Spezifikation
Typ Anaerober Atmungsanalysator
Displaytyp Digital
Akkutyp CR 2430
Anschlusstyp Ermes über WLAN/RESPIROSoft™ über USB
Material Technopolymer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
17143174
Unterlagen ansehen
Velp Scientifica™
SA10200156
RESPIROMETRIC Sensor (6 Stück), RESPIROSoft und Wireless DataBox, Maxi-Rührstation 6 230 V/50 bis 60 Hz (mit Flaschen und Rührstäben)
2635.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17173174
Unterlagen ansehen
Velp Scientifica™
SB10200156
RESPIROMETRIC Sensor (6 Stück), Maxi-Rührstation 6 230 V/50 bis 60 Hz (mit Flaschen und Rührstäben)
2410.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Designed to support anaerobic respiration studies to determine the Biochemical Methane Potential (BMP) of biomass
  • The BMP analysis studies the production of biogas from organic wastes mainly for Waste and Wastewater treatment and for Renewable Energy Production
  • The system is suitable also for other anaerobic studies such as Denitrification Tests. In order to perform this analysis it is necessary to add the optional VELP Denitrification Bottles Cod. A00000410
  • The bright 4-digit LED display ensures long battery life in respect of other sensors in the market.
  • Intuitive 2 button interface to facilitate the analysis set up.
  • Pressure range: 500 ÷ 2000 mbar (hPa).
  • Results available in BMP (NmLCH4/gSV) and Pressure (mbar).
  • Automatic pressure results conversion in BMP.
  • The RESPIROMETRIC Sensor transmits data directly to the PC enabling real-time monitoring of the analysis curve. Respirometric studies can last days and even months, the unique VELP solution ensures constant monitoring of multiple analysis from an intuitive proprietary software, the RESPIROSoft™.
  • The VELP DataBox™ is included in the Systems together with the RESPIROSoft™ Software and enables wireless data transmission from the RESPIROMETRIC Sensor to the PC.
  • The DataBox™ store results for up to 48 RESPIROMETRIC Sensors (8 systems).
  • Connect the RESPIROMETRIC Sensor to the exclusive VELP Ermes Cloud Platform to improve your laboratory experience.
    The VELP Ermes Cloud Platform connection will unburden you from tedious tasks improving your lab productivity.
Spezifikation
Spezifikation
Anaerober Atmungsanalysator
CR 2430
Technopolymer
Flaschenvolumen: 1000 mL
25 Monate
Digital
Ermes über WLAN/RESPIROSoft™ über USB
500/2.000 mbar (hPa)
Anaerobe Atmungsstudien wie das biochemische Methanpotential (BMP) von Biomasse.
3,5 kg