Learn More
Cytiva RESOURCE™ S IEX Säulen
Artikelnummer. 10695565 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
6 ml
Menge:
1 x 1 ml
1 × 6 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
6 Milliliter
Artikelnummer. 10695565
Marke: Cytiva 17117801
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vorverpackte RESOURCE-Säulen für eine schnelle Trennung. Resource S IEX-Säulen sind mit Source15 S, einem starken Kationenaustauscher für die Aufreinigung von Biomolekülen im Zwischenlabor und das Polieren von Biomolekülen in großem Maßstab mit Ionenaustauschchromatographie, vorverpackt.
  • Starre, monodisperse, kugelförmige Partikel mit festgelegter Porengrößenverteilung bieten hervorragende Flusseigenschaften, Probenbeladung von bis zu 25 mg/ml und Stabilität in organischen Lösungsmitteln und extremen pH-Bereichen
  • Die Trennungszeiten von RESOURCE Säulen mit einem 1 ml-Säulenbettvolumen liegen bei 9.6 ml/min bei 3 Minuten oder weniger und bei der Anwendung einer Peristaltikpumpe und 1 ml/min bei etwa 20 min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung RESSOURCE S
Kitinhalt Anschlüsse für Hochdruck- und Niederdruck-Chromatographiegeräte, mit Anleitung
Säulenmaterial PEEK
Matrix Polystyren/Divinylbenzol
Flussrate > 10 ml/min.
Zur Verwendung mit (Anwendung) RESOURCE S-Säulen sind mit SOURCE 15S, einem starken Kationenaustauscher für die hochauflösende Polierreinigung von Proteinen bei hohen Flussraten, vorverpackt.
Ligandentyp Sulphonatgruppe
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C, 0,2 M Natriumacetat in 20 % Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 6,4 mm
Volumen (metrisch) 1 ml
Partikelgröße 15 μm
pH 2 bis 13
Menge 1 x 1 ml