missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Resmetirom, MedChemExpress

Artikelnummer. 16425028
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16425028

Marke: Medchem Express HY12216

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Resmetirom (MGL-3196) is a highly selective thyroid hormone receptor β (THR-β) agonist with an EC50 value of 0.21 μM.

Resmetirom (MGL-3196) is a highly selective thyroid hormone receptor β (THR-β) agonist with an EC50 value of 0.21 μM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Resmetirom
CAS 920509-32-6
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H12Cl2N6O4
Menge 10 mg
Synonym MGL-3196 VIA-3196
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 31 mg/mL (71.23 mM)
SMILES N#CC1=NN(C2=CC(Cl)=C(OC(C=C3C(C)C)=NNC3=O)C(Cl)=C2)C(NC1=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 435.22
Formelmasse 435.22
Reinheit (%) 98.02%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt