Learn More
Fisherbrand™ Reservoire
Artikelnummer. p-8000248 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
55 ml
100 ml
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Material:
PVC
Polystyrol
Farbe:
Transparent
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11314035
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die angeschrägten Behälter erleichtern eine vollständige Probenrückgewinnung. Fisherbrand™ Mehrkanal-Behälter sind dank ihrer dickeren, bruchsicheren Wände auf eine überragende Handhabung ausgelegt. Die Einwegbehälter sind in zwei Größen und als sterile und nicht-sterile Ausführungen lieferbar. Außerdem ist eine Ausführung aus transparentem PVC lieferbar, die eine bessere Sichtbarkeit der Proben gewährleistet.
  • Dicke Wände aus weißem Polystyrol oder klarem PVC, mit quetschfesten Türmchen an den Ecken
  • Konische Reservoirböden und leicht gießbare Ausgießer für vollständige Probenrückgewinnung
  • Stapelbar, mit Laschen, um zu verhindern, dass gestapelte Behälter festkleben
  • Volumen mit 55 und 100 ml, beide mit 25 ml-Graduierungen
  • Sterile Versionen lieferbar
    • Gammabestrahlt in einer ISO-zertifizierten Anlage
    • Einzeln verpackt in Sani-Tear HDPE-Verpackungen
Spezifikation
Farbe Transparent
Kapazität (metrisch) 55 ml
Abmessungen (L x B x H) 145 x 85 x 25mm
Material PVC
Sterilität Unsteril
Typ Reagenzienreservoir
Menge 100/Pckg.
Einwegprodukt Ja