Learn More
BRAND™ Reservoirflaschen für automatische Büretten
2000 ml-Ersatzflaschen für automatische Bürette aus Borosilikatglas .3.3.
Marke:  BRAND™ 23310
72.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10499261
  • 91.80 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3 mit PP-Schraubverschluss und PE-LD-Ausgießring
  • Die maximale Betriebstemperatur beträgt 80 °C (die Reinigungstemperatur darf 60 °C nicht überschreiten)
  • Erfordert die Verwendung eines Flaschenhalter-Adapters – 33 mm/STJ 29/32
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
Automatische Bürette
Reservoirflasche
2000 ml
Borosilikatglas