Learn More
Eppendorf™ Research™ Plus Move It™ Mehrkanalpipetten mit verstellbarem Abstand
Ermöglicht einfache Formatänderungen mit 70 % Zeitersparnis im Vergleich zu Einkanalpipetten.Die einzigartige, schlauchlose Ausführung ist autoklavierbar, wodurch das Kontaminationsrisiko verringert und die Probenintegrität verbessert werden kann.
Marke: Eppendorf™ 3125000141
1795.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24315" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Luftkissenpipetten mit variablem Volumen und einstellbarem Spitzenabstand sind in 4-, 6-, 8- und 12-Kanal-Ausführungen erhältlich
- Auswahl zwischen mechanischen (Research™ plus) oder elektronischen (Xplorer™ plus) Mehrkanalpipetten mit verstellbarem Spitzenabstand
- Für Platten (12, 24, 48, 96 und 384-Well), Röhrchen (1,5 und 2 ml) und Agarosegels
- Der Spitzenabstand ist je nach Pipettenvariante von 4,5 bis 33 mm frei wählbar
- Abstandsregelung für schnelle Umschaltung zwischen Quell- und Zielformaten
- Knopf zur manuellen Einstellung für eine reibungslose, vibrationsfreie Umschaltung zwischen Formaten und tropffreie Flüssigkeitstransfers
- Um 360° drehbarer Pipettenkopf für komfortable Lesbarkeit der Anzeige und schnelle Parameterermittlung
- Das schlauchlose System ist sicher und zuverlässig
- Die optimal ausbalancierte Pipette verringert Ermüdung der Hände und verhindert Überanstrengung
- Autoklavierbar für Anwender- und Probensicherheit (Research™ plus vollständig und Xplorer™ plus nur unteres Teil)
Spezifikation
Los-spezifisches Zertifikat | |
Konus Abstand: 4,5 mm | |
Autoklavierbar | |
Luftpolsterung | |
Research™ Plus™ | |
5 bis 100 μl | |
epT.I.P.S.™ Box 2.0 mit 384 Pipettenspitzen |
Universalspitzen, epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384 | |
4,5 bis 33 mm | |
Hellgelb | |
12 | |
Mechanische Pipette | |
Luftpolsterung |
Videos
-
Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
-
Eppendorf Move It Adjustable Spacing Pipettes
Brochure: Eppendorf Simply Better Pipetting
DateigrößeVersion: 1.7 MB
Brochure: Eppendorf Simply Better Pipetting
DateigrößeVersion: 1.7 MB
Eppendorf Move It Product Information
DateigrößeVersion: 1.4 MB
Eppendorf Move It Product Information
DateigrößeVersion: 1.1 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Research™ Plus Move It™ Mehrkanalpipetten mit verstellbarem Abstand > 12, 5 μl bis 100 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur