Learn More
Fisherbrand™ Ersatzspitzen für Sonic Dismembratoren der Modelle 505 und 705
Ersatzspitze für Sonden mit auswechselbarer Spitze
79.30 € - 97.35 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12971171
|
Fisherbrand™
|
1 in. | 2,54 cm |
90.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12951171
|
Fisherbrand™
|
0,5 in. | 1,27 cm |
97.35 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12961171
|
Fisherbrand™
|
0.75 Zoll | 1,9 cm |
79.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Ersatzspitze für Sonden mit auswechselbarer Spitze
- Ersatzspitzen für Ultraschall-Homogenisatoren der Modelle 505 und 705
Bestellinformation
Für Ersatzsonden siehe FB4207, FB4208. FB4209, FC4210, FB4217, FB4218, FB4219, FB4220.
Spezifikation
Ersatzspitze | |
Je 1 |