Learn More
Scienceware MERCURY COLLECTOR JAR
The Mercury Collector Jar with Integrated Sponge and Perforated Plate makes small mercury spill clean-up quick and simple.
Marke:  Scienceware 06706-00
47.96 EUR gültig bis 2025-02-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24130" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13064897
  • 48.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Foam pad on lid liner absorbs spilled mercury.
  • Simply screw on lid to collect mercury beneath perforated plate.
Spezifikation
Spezifikation
Mercury Spill Kit
4 in.
2 in.
Quecksilbergewinnung
10.16 cm
5.08 cm