Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatz SilTite™ Ferrulen mit Minianschlusstück
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für 0,1 bis 0,25 mm-Säulen
Für 1/32 in. (0,79375 mm)-Säulen
Menge:
10/Packung
missing translation for 'unitSize'
10 Stück
Description
- Speziell entwickelt zum Anschließen von Kapillarsäulen
- Verbindet Vorsäulen mit Kapillarsäulen
- Inerte und präzise mit Glas ausgekleidete Bohrung
- Geringes Totvolumen
Spécification
Spécification
| Typ | SilTite Ferrulen mit Minianschlusstück für Säulen mit Innendurchmesser 0.1–0.25 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Schlauch | 0.1 bis 0.25 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für 0,1 bis 0,25 mm-Säulen |
| Menge | 10/Packung |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu