Learn More
Hellma Ersatz-Silikon-Septum
Click to view available options
Menge:
10/Pckg.
Beschreibung
- Ersatz-Silikondichtung (Septum)
- Auf einer Seite PTFE-beschichtet
- Geeignet für verschiedene zylindrische Typen optischer Zellen
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Zellmodelle: 117.100; 117.100F, 117.104, 117.104F, 117.200; 117.200F, 117.204, 117.204F |
Material | Silikon, PTFE |
Anzahl pro Packung | 10/Pckg. |
Menge | 10/Pckg. |