Learn More
Merck Ersatzteile für Mischzellen
Geeignet für den Einsatz mit Amicon™ Zellrührgeräten
Marke: Merck 8003SCPKIT
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kleine Ersatzteilsätze für Rührzellen der 8000 Serie mit 2 O-Ringen (Herst. Nummern 2122S, 2118S, 2015S), Schläuche (Herst. Nr. 4500202), Schlauchanschlusseinheit (Herst. Nr. 15025AM und Membranhalter (Herst. Nr. 2214801)
- Große Ersatzteilsätze für Rührzellen beinhalten je einen Kappensatz, einen Rührersatz und eine Grundplatte
Spezifikation
Amicon™ 8003 Serie Mischzellengerät | |
Kappeneinheit (1524901), Rühreinheit (15247) und Basis (210000) | |
Ersatzteil |