Learn More
Thermo Scientific™ Ersatzkanülen für GC-Spritzen
Artikelnummer. 10733287 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Thermo 36500490 Spritze
Thermo 36500495, 36503015 Spritzen
Thermo Scientific 365K3041 Spritze
Thermo Scientific Spritze Modell 365D1171
Thermo Scientific Spritze Modell 365D1841
Thermo Scientific Spritze Modell 365D3731
Thermo Scientific Spritze, Modell 36500510
Thermo Scientific Spritze, Modell 36500520
Thermo Scientific Spritze, Modell 36550040
Thermo Scientific Spritzen 365H2301/-F193/-G216/-H238/-I2611/-F1901/-G2091/-J2881
Länge (metrisch) Kanüle:
50 mm
75 mm
80 mm
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10733287
Marke: Thermo Scientific™ 365RN235
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Thermo Scientific™ Spritzenersatzkanülen sind für Spritzen mit austauschbaren Kanülen erhältlich.
Thermo Scientific™ Spritzenersatzkanülen sind für Spritzen mit austauschbaren Kanülen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 365RN235
Kanülen-Gauge 23 G
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,9685 in.
Produkttyp Spritzenersatznadel
Volumen (metrisch) 1 ml
Länge (metrisch) Kanüle 50 mm
Art der Kanülenspitze Kegel
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific 365K3041 Spritze
Anschlusstyp Abnehmbar
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.