Learn More
Trajan™ Ersatznadel für Autosamplerspritze
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke:  Trajan™ 092086101
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12924021
  • 25.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
  • Zur Verwendung mit Shimadzu Geräten
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
GC-Einlass-Liner, geteilt, gerade durchlaufend
5 mm
95 mm
2.6 mm