Learn More
Thermo Scientific™ Ersatzdichtungen für Thermo Scientific™ MicroClick Rotoren und Rotoren für 8x 8er-PCR-Gefäßstreifen
Eine Reihe von Optionen für den sicheren Verschluss von Mikrozentrifugenrotoren zur Probenenthaltung.
Marke: Thermo Scientific™ 75005730
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Eine Reihe von Optionen für den sicheren Verschluss von Mikrozentrifugenrotoren zur Probenenthaltung.
- O-Ringe für innere und äußere Dichtungen
- ClickSeal-Deckel für optimale Bioabdichtung
- Erhältlich für eine Vielzahl von Größen und Modellen
Spezifikation
ClickSeal Ersatz-Bioabdichtungsdeckel für MicroClick 30 x 2 und 8 x 8 PCR Streifenrotoren |