Learn More
SCAT Ersatzdeckel für Trichter MARCO V2.0
SCAT Sicherheitstrichter 'MARCO' V2.0 können sicher verschlossen werden und verhindern Zündgefahr.
Marke: SCAT 318998
22.78 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02600kg
Beschreibung
- Ersatzdeckel
- Für Trichter MARCO, V2.0
- Weiß
- Nicht leitfähig
Spezifikation
Ersatzdeckel | |
HDPE, elektrostatisch leitfähig | |
Schwarz | |
140 mm |